missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Succinimidyl 7-Methoxycoumarin-3-carboxylate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. S08671G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S08671G 1 g
S0867100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S08671G Fournisseur TCI America Code fournisseur S08671G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 150321-92-9
Formule moléculaire C15H11NO7
Poids moléculaire (g/mol) 317.253
Numéro MDL MFCD00467593
Clé InChI JMQAALOXLOSYCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-Methoxycoumarin-3-carboxylic Acid N-Succinimidyl Ester
PubChem CID 2760554
Nom de l’IUPAC (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) 7-méthoxy-2-oxochromène-3-carboxylate
SOURIRES COC1=CC2=C(C=C1)C=C(C(=O)O2)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O

Spécifications

Nom ou substance chimique N-Succinimidyl 7-Methoxycoumarin-3-carboxylate
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de formule 317.25
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Congélateur