missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Phthaloylglycine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P0963500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P0963500G 500 g
P096325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P0963500G Fournisseur TCI America Code fournisseur P0963500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4702-13-0
Formule moléculaire C10H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 205.169
Numéro MDL MFCD00005900
Clé InChI WQINSVOOIJDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-phthaloylglycine, phthalimidoacetic acid, n-phthalylglycine, phthaloylglycine, n-carboxymethyl phthalimide, n,n-phthaloylglycine, n-phthalylglycin, 1,3-dioxo-2-isoindolineacetic acid, 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl acetic acid, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl acetic acid
PubChem CID 20825
Nom de l’IUPAC Acide 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)acétique
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CC(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique N-Phthaloylglycine
Point de fusion 196 °C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Poids de formule 205.17
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber NR3439000
TSCA Non