missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Phénylacrylamide 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P20935G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P20935G 5 g
P209325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P20935G Fournisseur TCI America Code fournisseur P20935G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2210-24-4
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.18
Numéro MDL MFCD00080617
Clé InChI BPCNEKWROYSOLT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 221792
Nom de l’IUPAC N-phénylprop-2-énamide
SOURIRES C=CC(=O)NC1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique N-Phenylacrylamide
Point de fusion 105 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 147.18
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,N)
Forme physique Poudre cristalline