missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-Pentane, Réactifs

Numéro de catalogue. 01337149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
20 L
200 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01337149 200 L
01337148 20 L
01337147 4 L
01337146 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 01337149 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur C2265600200L

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

n-Pentane, réactif, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Identifiants chimiques

CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-Pentane, normal Pentane
Nom de l’IUPAC Pentane
SOURIRES CCCCC

Spécifications

Nom ou substance chimique n-Pentane
Point de fusion -130°C
Couleur Incolore
Quantité 200 L
Emballage Fût en acier
Forme physique Liquide
Gravité spécifique 0.6264
Point d’ébullition 36°C
Niveau Réactif