missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-octyltriméthoxysilane, 97+%

Numéro de catalogue. AA4269822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4269822 100 g
AA4269806 5 g
AA4269814 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA4269822 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04269822

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 3069-40-7 | C11H26O3Si | 234,41 g/mol

Le n-octyltriméthoxysilane est utilisé dans le domaine médical, l’industrie électronique et les matériaux polymères. Il est aussi utilisé comme modificateur de surface.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 3069-40-7
Formule moléculaire C11H26O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 234.41
Numéro MDL MFCD00043053
Clé InChI NMEPHPOFYLLFTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethoxy octyl silane, n-octyltrimethoxysilane, octyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctyl, unii-fz07e4lw2m, octyl-trimethoxysilane, fz07e4lw2m, trimethoxycaprylylsilane, trimethoxy-octylsilane, trimethoxy-n-octylsilane
PubChem CID 76485
Nom de l’IUPAC Triméthoxy(octyl)silane
SOURIRES CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC

Spécifications

Point d’ébullition 75 °C (0,1 mmHg)
Nom ou substance chimique n-Octyltrimethoxysilane
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Point d’éclair 102 °C (216 °F)
Indice de réfraction 1.417
Sensibilité Sensible à l’humidité
Densité 0.907 g/mL
Renseignements sur la solubilité Soluble dans un solvant organique non polaire courant.
Poids de formule 234.41
Pourcentage de pureté ≥97%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H315-H319-H331
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 221-338-7
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche