missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ n-Octyl-β-D-Thioglucopyranoside, ULTROL™ Grade, Calbiochem™,

Numéro de catalogue. 4944615GM
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
4944615GM 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 4944615GM Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 4944615GM

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Non-ionic detergent used to solubilize membrane-bound proteins in their native state.

Identifiants chimiques

CAS 85618-21-9
Formule moléculaire C14H28O5S
Poids moléculaire (g/mol) 308.433
Clé InChI CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
Synonyme OSGP
PubChem CID 53720324
Nom de l’IUPAC (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-octylsulfanyloxane-3,4,5-triol
SOURIRES CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique n-Octyl-β-D-thioglucopyranoside
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Emballage Bouteille en verre
Pourcentage de pureté ≥99% (TLC)
Niveau ULTROL