missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,O-Bis(triméthylsilyl)hydroxylamine 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B18255G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B18255G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B18255G Fournisseur TCI America Code fournisseur B18255G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 22737-37-7
Formule moléculaire C6H19NOSi2
Poids moléculaire (g/mol) 177.39
Numéro MDL MFCD00008266
Clé InChI ZAEUMMRLGAMWKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,o-bis trimethylsilyl hydroxylamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl oxy silylamine, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl oxy, 2,2,5,5-tetramethyl-3-oxa-4-aza-2,5-disilahexane, acmc-209fyl, hydroxylamine, 2tms derivative, n,o-bis-trimethylsilylhydroxylamine, n,o-bis trimethylsilyl hydroxylamin, n,o-bis-trimethylsilyl hydroxylamine
PubChem CID 89815
Nom de l’IUPAC 2,2,5,5-tétraméthyl-3-oxa-4-aza-2,5-disilahexane
SOURIRES C[Si](C)(C)NO[Si](C)(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine
Couleur Incolore
Quantité 5 g
Numéro UN 2920
Poids de formule 177.39
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Liquide
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur