missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Nicotinoylglycine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N00925G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N00925G 5 g
N009225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. N00925G Fournisseur TCI America Code fournisseur N00925G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 583-08-4
Formule moléculaire C8H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.163
Numéro MDL MFCD00023578
Clé InChI ZBSGKPYXQINNGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nicotinuric acid, nicotinylglycine, nicotinoylglycine, 2-nicotinamido acetic acid, n-nicotinoylglycine, n-pyridin-3-ylcarbonyl glycine, nicotinoyl-glycine, n-nicotinylglycine, nicotinurate, n-nicotinoyl-glycine
PubChem CID 68499
ChEBI CHEBI:7563
Nom de l’IUPAC Acide 2-(pyridine-3-carbonylamino)acétique
SOURIRES C1=CC(=CN=C1)C(=O)NCC(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique N-Nicotinoylglycine
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 180.16
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline