missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Diméthylthioformamide, 97%
Description
Il est utilisé en télécommunications.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé en télécommunications.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Notes
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Il est utilisé en télécommunications.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Notes
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N-Dimethylthioformamide |
| Point d’ébullition | 58 °C à 60 °C (1 mmHg) |
| Quantité | 100 g |
| Renseignements sur la solubilité | Entièrement miscible dans l’eau. |
| Poids de formule | 89.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H312+H332 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H301-H311-H332-H315-H319-H335 Toxic if swallowed. Toxic in contact with skin. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P312-P363-P501c |
| DOTInformation | Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III |
| EINECSNumber | 212-060-7 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche