missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Diméthylformamide, réactif ACS (DMF), réactifs

Numéro de catalogue. 01338006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
20 L
208 L (55 gal)
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Bouteille en verre
Fût en acier
Seau en acier
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
01338006 500 mL Bouteille en verre
01338009 20 L Seau en acier
01338008 4 L Bouteille en polyéthylène
01338007 4 L Bouteille en verre
01338005 208 L (55 gal) Fût en acier
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 01338006 Fournisseur Labchem Inc Supplier No. C1196200500C

missing translation for 'validMainframeMsg'

N,N-Diméthylformamide, Réactif ACS (DMF), ACS, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Chemical Identifiers

CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Dimethylformamide, DMF, N,N-Dimethylmethanamide
Nom de l’IUPAC N,N-diméthylformamide
SOURIRES CN(C)C=O

Specifications

Nom ou substance chimique N,N-Dimethylformamide, ACS Reagent (DMF)
Point de fusion -60,5 °C
Couleur Incolore à légèrement jaune
Quantité 500 mL
Emballage Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Gravité spécifique 0.944
Point d’ébullition 152 °C
Niveau ACS