missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Diméthylformamide, 99,8% min., ACS, MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. MDX17301
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
200 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
MDX17301 4 L
MDX173020 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. MDX17301 Fournisseur Technidata Code fournisseur DX17301

Identifiants chimiques

Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.1
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom de l’IUPAC N,N-diméthylformamide
SOURIRES CN(C)C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique N, N-Dimethylformamide
Nom Remarque For ACS analysis
Couleur Incolore
Quantité 4 L
Emballage Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Fourchette de pourcentages d’essai 99.8% min.
Poids de formule 73.09