missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Diméthylanilinium Tétramis (pentafluorophényl)borate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D4404200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D4404200MG 200 mg
D44041G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D4404200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur D4404200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 118612-00-3
Formule moléculaire C32H12BF20N
Poids moléculaire (g/mol) 801.233
Numéro MDL MFCD01074420
Clé InChI BRHZQNMGSKUUMN-UHFFFAOYSA-O
Synonyme dimethylanilinium tetrakis pentafluorophenyl borate, unii-h8r86l92nd, n,n-dimethylanilinium tetrakis pentafluorophenyl borate, n,n-dimethylbenzenaminium tetrakis perfluorophenyl borate, n,n-dimethylanilinium tetra pentafluorophenyl borate, benzene, pentafluoro-, boron complex, n,n-dimethylanilinium tetrakis pentafluorophenyl borate 1-, benzenamine, n,n-dimethyl-, tetrakis pentafluorophenyl borate 1-, dimethyl phenyl ammonium tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl borate, borate 1-, tetrakis pentafluorophenyl-, hydrogen, compd. with n,n-dimethylbenzenamine 1:1:1
PubChem CID 10996402
Nom de l’IUPAC diméthyl(phényl)azanium; Tétrakis(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)boranuide
SOURIRES [B-](C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)(C3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F.C[NH+](C)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique N,N-Dimethylanilinium Tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Point de fusion 227 °C
Couleur Blanc
Quantité 200 mg
Poids de formule 801.23
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-4390
TSCA Non