missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N'-Di-1-naphtyle-N,N'-diphénylbenzidine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D51265G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D51265G 5 g
D51261G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D51265G Fournisseur TCI America Code fournisseur D51265G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 123847-85-8
Formule moléculaire C44H32N2
Poids moléculaire (g/mol) 588.754
Numéro MDL MFCD03093246
Clé InChI IBHBKWKFFTZAHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n4,n4'-di naphthalen-1-yl-n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, alpha-npb, n,n'-bis naphthalen-1-yl-n,n'-bis phenyl benzidine, 4,4'-bis n-1-naphthyl-n-phenylamino biphenyl, n,n'-di 1-naphthyl-n,n'-diphenylbenzidine, n,n'-bis-1-naphthalenyl-n,n'-bis-phenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-di-1-naphthalenyl-n,n'-diphenyl, n,n'-di-1-naphthyl-n,n'-diphenylbenzidine
PubChem CID 5069127
Nom de l’IUPAC N-[4-[4-(N-naphtalène-1-ylanilino)phényl]-N-phénylnaphtalène-1-amine
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC6=CC=CC=C65)C7=CC=CC8=CC=CC=C87

Spécifications

Nom ou substance chimique N,N′-Di-1-naphthyl-N,N′-diphenylbenzidine
Point de fusion 280 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 588.75
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline