missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidène)-1,1,2,2-tétraméthylénediamine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B26191G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B26191G 1 g
B26195G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B26191G Fournisseur TCI America Code fournisseur B26191G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 351498-10-7
Formule moléculaire C36H56N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 548.856
Numéro MDL MFCD06797077
Clé InChI CLXKRTHAAROJRI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16735498
Nom de l’IUPAC 2,4-ditert-butyl-6- 3-[(3,5-ditert-butyl-6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidène)méthylamino]-2,3-diméthylbutan-2-yl]amino]méthylidène]cyclohexa-2,4-dien-1-one
SOURIRES CC(C)(C)C1=CC(=CNC(C)(C)C(C)(C)NC=C2C=C(C=C(C2=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,1,2,2-tetramethylethylenediamine
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 548.86
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline