missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Bis(2-cyanoéthyle)formamide 90,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B097725G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B097725G 25 g
B09775G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B097725G Fournisseur TCI America Code fournisseur B097725G

Identifiants chimiques

CAS 3445-84-9
Formule moléculaire C7H9N3O
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00040894
Clé InChI MYRFNYCEQURXPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-bis 2-cyanoethyl formamide, formamide, n,n-bis 2-cyanoethyl, 3,3'-formyliminodipropiononitrile, 3,3'-formylimino dipropionitrile, luprintan, acmc-1cm2w, bis 2-cyanoethyl formamide, bis 2-cyanoethyl formamide #, nn-bis 2-cyanoethyl formamide, formamide, bis 2-cyanoethyl
PubChem CID 76983
Nom de l’IUPAC N,N-bis(2-cyanoétyl)formamide
SOURIRES O=CN(CCC#N)CCC#N

Spécifications

Nom ou substance chimique N,N-Bis(2-cyanoethyl)formamide
Point d’ébullition 122 °C
Quantité 25 g
Numéro UN 2810
Poids de formule 151.17
Pourcentage de pureté ≥90,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-1529&(7)-0340
TSCA Oui