missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-méthyl-N-triméthylsilyltrifluoroacétamide activé II, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111017227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111017227 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111017227 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur 441565MLF

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

Synonyme MSTFA activated II

Spécifications

Point d’éclair 26 °C
Quantité 5 mL
Niveau Pour la dérivatisation GC