missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N - Méthyl - D - Glucamine cristalline MP Biomedicals

Numéro de catalogue. ICN19150690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN19150690 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN19150690 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0219150690

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6284-40-8
Formule moléculaire C7H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 195.215
Clé InChI MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Synonyme meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
Nom de l’IUPAC (2R,3R,4R,5S)-6-(méthylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol
SOURIRES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique N - Methyl - D - Glucamine
Quantité 500 g
Poids de formule 195.2
Forme physique Cristalline