missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Méthyl-1-naphthylamine Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M11725G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M11725G 5 g
M117225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M11725G Fournisseur TCI America Code fournisseur M11725G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4643-36-1
Formule moléculaire C11H12ClN
Poids moléculaire (g/mol) 193.674
Numéro MDL MFCD00191555
Clé InChI ALZGTEASAJRPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-(N-Methylamino)naphthalene Hydrochloride
PubChem CID 21191510
Nom de l’IUPAC N-méthylnaphtalène-1-amine; Chlorhydrate
SOURIRES CNC1=CC=CC2=CC=CC=C21.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique N-Methyl-1-naphthylamine Hydrochloride
Point de fusion 177 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 193.67
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline