missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Hydroxysulfosuccinimide Sel de sodium 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 217.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |