missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(hydroxyméthyl)benzamide, 98%

Numéro de catalogue. AAA1225022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1225022 100 g
AAA1225009 10 g
AAA1225014 25 g
AAA1225030 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. AAA1225022 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1225022
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

CAS : 6282-02-6 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 6282-02-6
Numéro MDL MFCD00014415

Spécifications

Nom ou substance chimique N- (Hydroxymethyl)benzamide
Point de fusion 94°C to 96°C
Formule moléculaire C9H9ClO
Quantité 100 g
Beilstein 2045129
Synonyme 4'-chloropropiophenone, 1-4-chlorophenyl propan-1-one, p-chloropropiophenone, 4-chloropropiophenone, 1-propanone, 1-4-chlorophenyl, propiophenone, 4'-chloro, propiophenone, p-chloro, ethyl p-chlorophenyl ketone, usaf ek-5296, unii-26ay8wja1e
Clé InChI ADCYRBXQAJXJTD-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)Cl
Nom de l’IUPAC 1-(4-chlorophényl)propane-1-1-1
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
PubChem CID 22697
Poids de formule 151.17
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 228-495-0
TSCA No
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche