missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(hydroxyméthyl)benzamide, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Melting Point | 94°C to 96°C |
| Molecular Formula | C8H9NO2 |
| Quantity | 10 g |
| Beilstein | 2045129 |
| Synonym | n-hydroxymethyl benzamide, benzamide, n-hydroxymethyl, n-methylolbenzamide, acmc-20akah, pubchem12540, enamine_001590, n-hydroxymetyl-benzamide, benzamide,n-hydroxymethyl, bis 5-nitropyridin-4-yl sulfane |
| InChI Key | UOUBPDZUBVJZOQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCO |
| IUPAC Name | N-(hydroxyméthyl)benzamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 151.17 |
| PubChem CID | 80493 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302-H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 228-495-0 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche