Learn More
N-Fmoc-D-leucine, 98%
Description
Une synthèse convergente de la structure proposée de la (+)-pestalazine B a été réalisée en 4 étapes à l’aide de la N-alkylation d’un diketopipérazine de tryptophane non protégé avec une 3a-bromopyrrolidinoindoline, où la condensation entre l’ester méthylique L-tryptophane et la N-Fmoc-D-leucine en présence de l’EDC comme agent de couplage a fourni le dipeptide L-Trp-D-Leu correspondant.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Une synthèse convergente de la structure proposée de la (+)-pestalazine B a été réalisée en 4 étapes à l’aide de la N-alkylation d’un diketopiparazine de tryptophane non protégé avec une 3a-bromopyrrolidinoindoline, où la condensation entre l’ester méthylique L-tryptophane et la N-Fmoc-D-leucine en présence d’EDC comme agent de couplage a fourni le dipeptide L-Trp-D-Leu correspondant.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conservez à l’écart des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Fmoc-D-leucine |
| Point de fusion | 151 °C à 154 °C |
| Quantité | 25 g |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Rotation optique | +25° (c=1 en DMF) |
| Poids de formule | 353.42 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche