missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Fmoc-4-iodo-L-phénylalanine, 95%

Numéro de catalogue. AAH5197703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH5197703 1 g
AAH5197706 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH5197703 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H5197703
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

CAS : 82565-68-2 | C24H20INO4 | 513,33 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 82565-68-2
Formule moléculaire C24H20INO4
Poids moléculaire (g/mol) 513.33
Numéro MDL MFCD00672340
Clé InChI LXOXXTQKKRJNNB-QFIPXVFZSA-N
Synonyme fmoc-4-iodo-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-i-oh, fmoc-l-4-iodophenylalanine, fmoc-l-phe 4-i-oh, fmoc-p-iodo-phe-oh, fmoc-4'-iodo-l-phe, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, fmoc-l-phe 4-i, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-iodophenyl propanoic acid, l-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-iodo
PubChem CID 2761479
SOURIRES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(I)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12

Spécifications

Nom ou substance chimique N-Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine
Point de fusion 213°C to 217°C
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Rotation optique −10° (c=1 in DMF)
Nom de l’IUPAC (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)méthoxy]carbonyl}amino)-3-(4-iodophényl)acide propanoïque
Poids de formule 513.33
Pourcentage de pureté 95%
TSCA No
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche