missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine, 95%

Numéro de catalogue. p-7034493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH52179MD 250 mg
AAH5217903 1 g
AAH5217906 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAH52179MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H52179MD

CAS : 112883-43-9 | C28H22NO4 | 436,49 g/mol

N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine est utilisée comme intermédiaire de synthèse chimique organique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine est utilisée comme intermédiaire de synthèse chimique organique.

Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.

Notes
Stable dans des conditions de stockage recommandées. Conserver loin des agents oxydants.

Identifiants chimiques

CAS 112883-43-9
Formule moléculaire C28H22NO4
Poids moléculaire (g/mol) 436.49
Numéro MDL MFCD00144886
Clé InChI JYUTZJVERLGMQZ-SANMLTNESA-M
Synonyme fmoc-2-nal-oh, fmoc-3-2-naphthyl-l-alanine, fmoc-l-3-2-naphthyl-alanine, n-fmoc-3-2-naphthyl-l-alanine, fmoc-beta-2-naphthyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, s-n-fmoc-3-2-naphthyl alanine, ambotzfaa1347
PubChem CID 2734452
Nom de l’IUPAC (2S)-2-(9H-fluor-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-naphtalène-2-ylpropanoïque acide
SOURIRES [O-]C(=O)[C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12

Spécifications

Nom ou substance chimique N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Quantité 250 mg
Beilstein 7668973
Renseignements sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de formule 437.49
Pourcentage de pureté 95%
TSCA No
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche