missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(Diphénylméthylène)glycine Ester d’éthyle 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D38335G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D38335G 5 g
D383325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D38335G Fournisseur TCI America Code fournisseur D38335G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 69555-14-2
Formule moléculaire C17H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 267.328
Numéro MDL MFCD00010590
Clé InChI QUGJYNGNUBHTNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl n-diphenylmethylene glycinate, n-diphenylmethylene glycine ethyl ester, ethyl 2-diphenylmethylene amino acetate, ethyl 2-diphenylmethyleneamino acetate, diphenylmethylene-glycine ethyl ester, ethyl 2-benzhydrylideneamino acetate, ethyl 2-diphenylmethylidene amino acetate, diphenylmethylene glycine ethylester, ethyl diphenylmethylenamino acetate, diphenylmethylene glycine ethyl ester
PubChem CID 319508
Nom de l’IUPAC Éthyle 2-(benzhydrylidenéamino)acétate
SOURIRES CCOC(=O)CN=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2

Spécifications

Nom ou substance chimique N-(Diphenylmethylene)glycine Ethyl Ester
Point de fusion 52 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 195 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 267.33
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline