missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Butyl 4-aminobenzoate, 99%
Description
Le n-Butyl 4-aminobenzoate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le n-Butyl 4-aminobenzoate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Très légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
Le n-Butyl 4-aminobenzoate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Très légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | n-Butyl 4-aminobenzoate |
| Point de fusion | 56 °C à 59 °C |
| Point d’ébullition | 174 °C (8 mmHg) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1211465 |
| Sensibilité | Sensible à la lumière |
| Indice de Merck | 14,1512 |
| Renseignements sur la solubilité | Très légèrement soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 193.25 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H317-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H317-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P272-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P333+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 202-317-1 |
| RTECSNumber | DG1530000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche