missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-L-prolinol, 98+%

Numéro de catalogue. AAL0988514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAL0988514 25 g
AAL0988503 1 g
AAL0988506 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAL0988514 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L0988514

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 69610-40-8 | C10H19NO3 | 201,266 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 69610-40-8
Formule moléculaire C10H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 201.266
Numéro MDL MFCD00066232
Clé InChI BFFLLBPMZCIGRM-QMMMGPOBSA-N
Synonyme n-boc-l-prolinol, boc-l-prolinol, s-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, s-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-l-prolinol, n-tert-butoxycarbonyl-l-prolinol, boc-prolinol, s---1-boc-2-pyrrolidinemethanol, boc-pro-ol
PubChem CID 643448
Nom de l’IUPAC tert-butyl (2S)-2-(hydroxyméthyl)pyrrolidine-1-carboxylate
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO

Spécifications

Nom ou substance chimique N-Boc-L-prolinol
Point de fusion 59 °C à 62 °C
Quantité 25 g
Beilstein 3542667
Rotation optique −54° (c=5 en méthanol)
Poids de formule 201.27
Pourcentage de pureté ≥98%
TSCA Non
Recommended Storage Conserver au froid

RUO – Usage réservé à la recherche