missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
La N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine, 99%, peut contenir jusqu’à environ 10% d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine |
| Point de fusion | 57 °C à 60 °C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2169918 |
| Rotation optique | +10° (c=3 en dioxane) |
| Nom de l’IUPAC | (2S)-3-(4-hydroxyphényl)-2-(phénylméthoxycarbonylamino)acide propanoïque |
| Poids de formule | 315.33 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Concentration ou composition (par analyte ou composants) | May contain up to ≈10% water |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 214-609-6 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche