missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Aminophthalimide 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A08435G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A08435G 5 g
A084325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A08435G Fournisseur TCI America Code fournisseur A08435G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1875-48-5
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.148
Numéro MDL MFCD00005895
Clé InChI KSILMCDYDAKOJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-aminophthalimide, 2-aminoisoindoline-1,3-dione, 2-amino-1h-isoindole-1,3 2h-dione, phthalimide, n-amino, hydrazine, 1,1-phthaloyl, phthalhydrazide van, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-amino, n-aminophthalamide, phthalocyclohydrazide van, ccris 5349
PubChem CID 74645
Nom de l’IUPAC 2-aminoisoindole-1,3-dione
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)N

Spécifications

Nom ou substance chimique N-Aminophthalimide
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 162.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline