missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Allyl-p-toluenesulfonamide 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A26655G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A26655G 5 g
A26651G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A26655G Fournisseur TCI America Code fournisseur A26655G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 50487-71-3
Formule moléculaire C10H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 211.279
Numéro MDL MFCD00182633
Clé InChI SQMCYQSCMCMEIL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 297877
Nom de l’IUPAC 4-méthyl-N-prop-2-énylbenzènsulfonamide
SOURIRES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NCC=C

Spécifications

Nom ou substance chimique N-Allyl-p-toluenesulfonamide
Point de fusion 63 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 211.28
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline