missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-[(9H-Fluore-9-ylméthoxy)carbonyl]-L-alanine Hydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F03055G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F03055G 5 g
F030525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F03055G Fournisseur TCI America Code fournisseur F03055G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 35661-39-3
Formule moléculaire C18H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 311.337
Numéro MDL MFCD00037139
Clé InChI QWXZOFZKSQXPDC-NSHDSACASA-N
Synonyme fmoc-ala-oh, fmoc-l-alanine, fmoc-l-alpha-alanine, 9-fmoc-l-alanine, fmoc-l-ala-oh, n-fmoc-l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-alanine, fmoc-alanine, fmoc-l-ala
PubChem CID 6364642
Nom de l’IUPAC (2S)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)acide propanoïque
SOURIRES CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13

Spécifications

Nom ou substance chimique N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine Hydrate
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 311.34
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline