missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-[(9H-Fluor-9-ylméthoxy)carbonyl]-D-leucine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F06035G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F06035G 5 g
F06031G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F06035G Fournisseur TCI America Code fournisseur F06035G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 114360-54-2
Formule moléculaire C21H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 353.42
Numéro MDL MFCD00062957
Clé InChI CBPJQFCAFFNICX-TWYLJJHKNA-N
Synonyme fmoc-d-leu-oh, fmoc-d-leucine, n-fmoc-d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-leucine, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-leucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-leucine, d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-leucine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-4-methyl-pentanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-4-methylpentanoic acid
PubChem CID 1549477
Nom de l’IUPAC (2R)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)méthoxy]carbonyl}amino)-4-acide méthylpentanoïque
SOURIRES CC(C)C[C@@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-leucine
Point de fusion 155 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 353.42
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline