missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphtalènesulfonamide Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A24091G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A24091G 1 g
A2409100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A24091G Fournisseur TCI America Code fournisseur A24091G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 61714-27-0
Formule moléculaire C16H22Cl2N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 377.32
Numéro MDL MFCD00012559
Clé InChI OMMOSRLIFSCDBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme w-7 hydrochloride, n-6-aminohexyl-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride, w-7, hydrochloride, n-6-aminohexyl-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide hydrochloride, c16h21cln2o2s hydrochloride, 1-naphthalenesulfonamide, n-6-aminohexyl-5-chloro-, monohydrochloride, n-6-aminohexyl-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide monohydrochloride, n-6-aminohexyl-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hcl, n-6-aminohexyl-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide, hcl, n-aminohexyl-5-chloro-1-napthalenesulfonamide hydrochloride
PubChem CID 124887
Nom de l’IUPAC Chlorure d’hydrogène N-(6-aminohexyl)-5-chloronaphthalène-1-sulfonamide
SOURIRES [H+].[Cl-].NCCCCCCNS(=O)(=O)C1=C2C=CC=C(Cl)C2=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide Hydrochloride
Point de fusion 222 °C
Quantité 1 g
Poids de formule 377.32
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Congélateur