missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(4-pyridylméthyl)éthylamine, 96%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-(4-Pyridylmethyl)ethylamine |
| Densité | 0.98 |
| Point d’ébullition | 103 °C à 105 °C (8 mmHg) |
| Point d’éclair | 89 °C (192 °F) |
| Indice de réfraction | 1.5175 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 471685 |
| Poids de formule | 136.2 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H314 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335-H227 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. Combustible liquid. |
| Precautionary Statement | P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c |
| DOTInformation | Hazard Class: 8; Packaging Group: III |
| EINECSNumber | 251-506-5 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche