missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(4-méthoxybenzylidène)aniline 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M05825G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M05825G 5 g
M058225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M05825G Fournisseur TCI America Code fournisseur M05825G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 836-41-9
Formule moléculaire C14H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 211.26
Numéro MDL MFCD00025836
Clé InChI MSWPGMRTURVKRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-methoxybenzylidene aniline, e-n-4-methoxybenzylidene aniline, n-p-anisal aniline, n-p-anisylideneaniline, 1-4-methoxyphenyl-n-phenylmethanimine, 4-methoxybenzyliden-anilin, 4-methoxybenzylideneaniline, 1e-1-4-methoxyphenyl-n-phenylmethanimine, p-methoxybenzylidene-phenyl-amine, n-4-methoxyphenyl methylidene aniline #
PubChem CID 98633
Nom de l’IUPAC 1-(4-méthoxyphényl)-N-phénylméthanimine
SOURIRES COC1=CC=C(C=NC2=CC=CC=C2)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique N-(4-Methoxybenzylidene)aniline
Point de fusion 63 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 211.26
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline