missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-[4-(hydroxyméthyl)phényl]acétamide 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H16051G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H16051G 1 g
H16055G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H16051G Fournisseur TCI America Code fournisseur H16051G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 16375-88-5
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00016868
Clé InChI XEYORFKUJZEQCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetamidobenzyl alcohol, n-4-hydroxymethyl phenyl acetamide, 4-acetaminobenzyl alcohol, 4-acetamidobenzylalcohol, n-4-hydroxymethyl-phenyl-acetamide, p-acetaminobenzyl alcohol, acetamide, n-4-hydroxymethyl phenyl, 4-acetylamino benzyl alcohol
PubChem CID 152141
Nom de l’IUPAC N-[4-(hydroxyméthyl)phényl]acétamide
SOURIRES CC(=O)NC1=CC=C(CO)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique N-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide
Point de fusion 123 °C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de formule 165.19
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline