missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(3-Bromopropyl)phthalimide, 98%

Numéro de catalogue. AAA1558736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1558736 500 g
AAA1558714 25 g
AAA1558722 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1558736 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1558736
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 5460-29-7 | C11H10BrNO2 | 268,11 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 5460-29-7
Formule moléculaire C11H10BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 268.11
Numéro MDL MFCD00005904
Clé InChI VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-bromopropyl phthalimide, 2-3-bromopropyl isoindoline-1,3-dione, 1-phthalimido-3-bromopropane, 3-bromopropylphthalimide, n-3-bromopropylphthalimide, gamma-bromopropylphthalimide, 2-3-bromopropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, phthalimide, n-3-bromopropyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl
PubChem CID 21611
Nom de l’IUPAC 2-(3-bromopropyl)isoindole-1,3-dione
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCBr

Spécifications

Nom ou substance chimique N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Point de fusion 72 °C à 75 °C
Odeur Inodore
Quantité 500 g
Beilstein 157547
Poids de formule 268.12
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H315-H319-H335
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 226-738-5
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche