missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(2,3-époxypropyl)phthalimide, 95%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-(2, 3-Epoxypropyl)phthalimide |
| CAS % minimum | 94.0 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Point de fusion | 94.0°C to 100.0°C |
| Couleur | Du blanc au jaune |
| Spectre infrarouge | Authentic |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 94% min. (GC) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 203.2 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | GHS Signal Word: Danger |
| Hazard Statement | GHS H Statement Causes serious eye damage. Causes skin irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Do not get in eyes,on skin,or on clothing. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for severa |
| EINECSNumber | 226-710-2 |
RUO – Usage réservé à la recherche