missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Réactifs N-(1-Naphthyl)-Dihydrochlorure d’éthylènediamine

Numéro de catalogue. 01337161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01337161 10 g
01337160 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 01337161 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur C225330010C1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

N-(1-Naphthyl)-Dihydrochlorure d’éthylènediamine réactif, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Identifiants chimiques

CAS 1465-25-4
Formule moléculaire C12H16Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 259.17
Clé InChI MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N1-(Naphthalen-1-yl)ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Nom de l’IUPAC Dihydrogène N1-(naphtalène-1-yl)éthane-1,2-dichlorure de diamine
SOURIRES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCNC1=C2C=CC=CC2=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique N-(1-Naphthyl)-Ethylenediamine <br />Dihydrochloride
Plage d'ébullition 371 °C
Couleur Du blanc au rose
Point d’ébullition 371 °C
Emballage Bouteille en verre
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.1
Niveau Réactif
Forme physique Solide