missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(1-Naphthyl)éthylénediamine Dihydrochlorure, ACS, Spectrum™ chimique
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochloride |
| CAS % maximal | 1 |
| Emballage | Flacon en verre ambrée |
| Quantité | 10 kg |
| Niveau | ACS |
| Forme physique | Cristaux ou éclats |
ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.