missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(1-naphthyl)éthylène-diamine, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN10239780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN10239780 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN10239780 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0210239780

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1465-25-4
Formule moléculaire C12H16Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 259.174
Clé InChI MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Nom de l’IUPAC N'-naphtalène-1-yléthane-1,2-diamine; Dihydrochlorure
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique N-(1-Naphthyl)ethylene-diamine
Couleur Du beige au blanc
Quantité 100 g
Poids de formule 259.2
Forme physique Poudre