missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilson™ Pipettes multicanaux MyPIPETMANTM Select avec texte imprimé
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. FP10009SPG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (Metric):
10 μL
20 μL
200 μL
300 μL
Number of Channels:
12
8
Model:
P12x10
P12x20
P12x200
P12x300
P8x10
P8x20
P8x200
P8x300
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (Metric) Number of Channels Model
FP10009SPG 10 μL 8 P8x10
FP10014SPG 200 μL 12 P12x200
FP10010SPG 10 μL 12 P12x10
FP10011SPG 20 μL 8 P8x20
FP10012SPG 20 μL 12 P12x20
FP10013SPG 200 μL 8 P8x200
FP10015SPG 300 μL 8 P8x300
FP10016SPG 300 μL 12 P12x300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. FP10009SPG Fournisseur Gilson™ Code fournisseur FP10009SP

Identifiez votre pipette pour éviter le risque de contamination en la consacrant à un liquide ou à une étape spécifique du flux de travail et en améliorant le processus de gestion du Lean de votre laboratoire.

Les pipettes MyPIPETMANTM Select sont entièrement autoclavables, à déplacement d’air, qui couvrent toute la plage de volume. Sans compromis sur la qualité et la performance, le système d’éjection intégré avec levier intégré offre des forces d’éjection de pointe réduites comparé aux systèmes d’éjection directe. Ce système d'éjection breveté renforce l'ergonomie de la pipette pour une utilisation pratique tout au long de la journée.

  • Il suffit d’ajuster le volume en tournant le bouton-poussoir de la pipette avec le système unique et breveté TrilockTM de verrouillage de volume
  • Réglage léger du volume à cliquet pour un réglage précis du volume
  • Position de verrouillage de volume pour sécuriser le pipetage
  • Conception ergonomique et texturée pour une meilleure prise en main
  • Léger et bien équilibré
  • Impression optionnelle sur commande
  • Les modèles à canal unique à volume variable couvrent une plage de volume allant de 0,2 μL à 10 mL
  • Les modèles multicanaux à volume variable couvrent une plage de volume allant de 0,5 μL à 300 μL (modèles 8 et 12 canaux)

Spécifications

Compatible Tips Pointes diamant, pointes Amplipur
Adjustable Tip Spacing Non
Autoclavable Autoclavable
Color Rouge
Dispensing Speed Manuelle
Disposable Réutilisable
For Use With Embout de pipette 0,5 à 20 μL
Grip Type Ergonomique, texturé
Material Polypropylène, PVDF, PBT
Model P8x10
Number of Channels 8
Product Line MyPipetman
Programmability Non
Sterility Non stériles
Type Pipette mécanique
Volume (Metric) 10 μL
Quantity 1
Width (English) 5,98 po
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats