missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilson™ MyPIPETMANTM Select 4 Kit de pipettes, P2, P20, P200, P1000

Description
Le kit MyPIPETMANTM Select 4-pipettes comprend aussi des accessoires de personnalisation supplémentaires (fenêtres colorées) pour identifier l’utilisation des pipettes pour un liquide, une pièce ou une technique spécifique.
- Il suffit d’ajuster le volume en tournant le bouton-poussoir de la pipette avec le système unique et breveté TrilockTM de verrouillage de volume
- Position de réglage de volume libre pour un réglage rapide et sans effort
- Réglage léger du volume à cliquet pour un réglage précis du volume
- Position de verrouillage de volume pour sécuriser le pipetage
- Léger et bien équilibré, le MyPIPETMANTM Select a un design élégant et une prise optimisée
- Le système d’éjection intégré offre des forces d’éjection de pointe réduites pour une utilisation pratique tout au long de la journée
- Entièrement autoclavable sans démontage pour un maximum de commodité et de protection contre la contamination croisée
- Des éjecteurs de pointe en plastique autoclavables, comme accessoires supplémentaires, permettent d’utiliser les pipettes lors de la manipulation de liquides corrosifs
- Les pipettes ont une durée de vie plus longue et peuvent être utilisées avec différents types de liquides sans risque d’endommager les éjecteurs de la pointe métallique
- Des porte-pipettes SINGLETM sont également fournis dans chaque kit pour stocker chaque pipette verticalement sur un mur, protégeant ainsi la pipette de la contamination sans occuper d’espace précieux sur le banc
- Comprend : 4 pipettes MyPIPETMANTM Select : P2, P20, P200 et P1000 équipés d’éjecteurs métalliques, 3 TIPACKS TIPACKS à pointes PIPETMANTM DIAMOND (modèles : DL10, D200 et D1000), 4 porte-pipettes UNIQUES, 4 éjecteurs de pointe en plastique blanc, 6 fenêtres colorées (rouge, jaune, bleu, vert, blanc et bleu foncé)
Spécifications
Spécifications
| Cônes compatibles | Oui |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu/blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Pointe de pipette universelle |
| Type de prise | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène, acier inoxydable |
| Modèle | P2, P20, P200, P1000 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produit | Pipetman |
| Afficher plus de résultats |