missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Amorce MYOD1

Numéro de catalogue. 361062305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
361062305 0.2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 361062305 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP1716520.2ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

A Novus product, part of R&D Systems.

Spécifications

Contenu et stockage -20 °C. Évitez les cycles de congélation/dégel.
Gamme de produit Novus
Quantité 0.2 mL
À utiliser avec (application) ChIP
Catégorie Introduction