missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mycotoxine Organic Standard dans l’acétonitrile, 10 μg/mL, SPEX CertiPrep™
Description
- Les mycotoxines sont ISO accréditées 17034
- Le mélange comprend 5 des mycotoxines les plus fréquemment testées
- Fourni avec un certificat d’analyse
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2, Ochratoxin A |
| Emballage | Ampoule en verre ambré avec flacon versable |
| CAS | 303-47-9, 7220-81-7, 1165-39-5, 1162-65-8, 7241-98-7 |
| Concentration | 10 μg/ml |
| Technique | LC/MS, HPLC |
| Certifications/Conformité | ISP 9001, ISO/IEC 17025, ISO 17034 |
| Catégorie | Norme analytique |
| Quantité | 1 mL |
| Pourcentage de pureté | >95% |
| Niveau | Matériel de référence |