missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Murexide, TCI America™

Numéro de catalogue. M04741G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M04741G 1 g
M04745G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M04741G Fournisseur TCI America Code fournisseur M04741G

Identifiants chimiques

CAS 3051-09-0
Formule moléculaire C8H3N5O6-2
Poids moléculaire (g/mol) 265.141
Numéro MDL MFCD00012777
Clé InChI MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Ammonium Purpurate
PubChem CID 51381221
Nom de l’IUPAC 6-oxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-ylidène)amino]-1H-pyrimidine-2,4-diolate
SOURIRES C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Murexide
Poids de formule 284.19
Couleur Violet/Rouge
Quantité 1 g
Forme physique Cristal/Poudre