missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Bandes de test à dureté totale MQuant™
Description
Comprend
Tube contenant 100 bandes
- Petit et facile à manipuler
- Application flexible et universelle
- Méthode de réaction EDTA idéale pour le dépistage
- Résultat immédiat produit par analyse sur place
- PET Film et faible contenu en réactifs
- Facilement jetables
1.10025.0001
Graduation par échelle de couleurs : 4 - 5 - 9 - 18 - 26°e
1.10046.0001
Graduation par échelle de couleurs : 6 - 13 - 19 - 25 - 31°
e
Refermez immédiatement le tube contenant les bandelettes de test après utilisation.
Assurance qualité analytique, norme pour la dureté totale
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Assurance qualité analytique, pour déterminer la dureté totale de l’eau |
| À utiliser avec (équipement) | Colorimètre |
| Graduations | 4 à 26°e |
| Nb de tests | 100 |
| Plage | 4 à 26°e |
| Conditions de stockage | 15 °C à 25 °C |
| Méthode de test | EDTA |
| Catégorie | Bandelettes de test |