missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Sérum entier, porc, purifié, 2 mL

Numéro de catalogue. ICN55993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN55993 2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN55993 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0855993

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Sérum pour porcs entiers avec sels tampons

Spécifications

Espèces Porcs
Forme Lyophilisé (Séchage par congélation)
Type de produit Sérum porcin
Quantité 2 mL
Concentration 60.3 mg/mL
Formule Dialysé en phosphate de sodium 0,02M, chlorure de sodium 0,14M, pH 7,3
À utiliser avec (application) Contrôle des protéines sériques dans l’immunoélectrophorèse, l’immunodiffusion d’Ouchterlony et d’autres techniques d’immunoprécipitation