missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Sérum entier, lapin, purifié, 2 mL
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | -20 °C |
| Espèces | Lapin |
| Forme | Lyophilisé (Séchage par congélation) |
| Type de produit | Sérum de lapin |
| Quantité | 2 mL |
| Concentration | 62.9 mg/mL |
| Formule | Délipidate, phosphate de sodium 0,02 M, chlorure de sodium 0,14 M, pH 7,3, azide de sodium 0,05% |
| À utiliser avec (application) | Tests de blocage, immunohistochimiques |
| Lyophilisé | Oui |