missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Sérum entier purifié, moutons
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | -20 °C |
| Espèces | Moutons |
| Forme | Lyophilisé (Séchage par congélation) |
| Type de produit | Sérum de brebis |
| Quantité | 2 mL |
| Concentration | 60.2mg/mL |
| À utiliser avec (application) | Contrôle des protéines sériques dans l’immunoélectrophorèse, l’immunodiffusion d’Ouchterlony et d’autres techniques d’immunoprécipitation |
| Lyophilisé | Oui |